Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler
Artikelnummer. 10274442
Skift visning
Konnektortyper:
Skruelåg
Målerindgang:
2 mm Pin Tip
BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Målerindgang Pakningsstørrelse
10274442 Skruelåg BNC Hver
11722867 Skruelåg 2 mm Pin Tip Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274442 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 91CBNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    671.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.51 DKK
    6% Slukket
På lager
Konverter en elektrode med et stik til det nødvendige stik på en anden måler ved at bruge Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler.
Konverter en elektrode med et stik til det nødvendige stik på en anden måler ved at bruge Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeadapterkabler.
  • Til brug med målere, der har BNC-indgange og elektroder med skruelågstik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Skruelåg
Oversigt BNC; skruelåg; Aftageligt kabel til BNC-stik
Til brug med (udstyr) Målere med 2 mm referencestifter, Målere med BNC-stik, Målere med britiske stik, Målere med visse LEMO-stik, Målere med E DIN stik, Målere med radiometerstik, Målere med strippede ledningsindgange, Målere med amerikansk standardstik
Type Elektrodeadapterkabel
Målerindgang BNC