Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder
Artikelnummer. p-4529955
Konnektortyper:
Amerikansk standard
BNC og Phono stik
BNC/ATC
Vandtæt BNC
Type:
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, kolbe
Kombinations pH-elektrode
Kombineret pH-elektrode
Tip Type:
Flad overflade
Kolbe
Semi-mikro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10282391
Brand: Thermo Scientific™ 910500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør rutine, lille volumen eller flad overflade pH-måling med Thermo Scientific™ Orion™ økonomi serie pH-elektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH-elektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. 9106BNWP er bedst egnet til mark- eller plantebrug med prøver til generelle formål og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. 911600 er ideel til prøver så små som 0,2 ml. 912600 er velegnet til brug med langhalset kolbe. 913600 har en flad sensorpære, der er god til måling af flade, bløde, fugtige, halvfaste eller små prøver.
  • Permanently gelled Ag/AgCl electrolyte
  • 9106BNWP has 0 to 14 pH range; all others have , 0 to 12 pH range
  • 0° to 80°C (32° to 176°F) temperature range
  • General purpose and flat surface models: 4.31″ long (11cm) × 0.43″ diameter (12mm) body, 0.62″ diameter (16mm) cap
  • Semimicro Model: 5.93″ long (15cm) × 0.25″ diameter (6mm) body, 0.18″ diameter (10mm) cap
91-06 Model:
  • Waterproof BNC connector
General Purpose, Flask, Semimicro and Flat Surface Models:
  • BNC connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Permanently gelled Ag/AgCl electrolyte
Konnektortyper Amerikansk standard
Knudepunkt Wick
Materiale Epoxy
pH-område 0 to 12
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Type Kombineret pH-elektrode
Reference elektrolyt Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32°F to 176°F
Tip Type Standard
Længde (engelsk) 4.31 in.
Længde (metrisk) 11 cm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0.43 in.
Diameter (engelsk) Kap 0.62 in.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm
Genopfyldelig Non-refillable