Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder
Artikelnummer. 10597781
Konnektortyper:
BNC og Phono stik
BNC/ATC
U.S. Standard
Vandtæt BNC
Type:
Combination pH Electrode
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, kolbe
Kombinations pH-elektrode
Tip Type:
Flask
Flat Surface
Semi-mikro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10597781
Brand: Thermo Scientific™ 913600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør rutine, lille volumen eller flad overflade pH-måling med Thermo Scientific™ Orion™ økonomi serie pH-elektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH-elektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. 9106BNWP er bedst egnet til mark- eller plantebrug med prøver til generelle formål og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. 911600 er ideel til prøver så små som 0,2 ml. 912600 er velegnet til brug med langhalset kolbe. 913600 har en flad sensorpære, der er god til måling af flade, bløde, fugtige, halvfaste eller små prøver.
  • Permanent geleret Ag/AgCl-elektrolyt
  • 9106BNWP har 0 til 14 pH-område; alle andre har 0 til 12 pH-område
  • 0° til °80 C (32° til 176 °F) temperaturområde
  • Generelle formål og modeller med flad overflade: 4.31″ lang (11 cm)x 0,43″ diameter (12 mm) krop, 0,62″ diameter (16 mm) hætte
  • Semimicro Model: 5,93″ lang (15 cm)x 0,25″ diameter (6 mm) krop, 0,18″ diameter (10 mm) hætte
91-06 Model:
  • Vandtæt BNC stik
Modeller til generelle formål, kolbe, semimikro og flad overflade:
  • BNC stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Permanent geleret Ag/AgCl-elektrolyt
Konnektortyper BNC og Phono stik
Knudepunkt Væge
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig
Til brug med (udstyr) Orion pH-måler
Reference elektrolyt Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Tip Type Flat Surface
Længde (engelsk) 4,31 tommer.
Længde (metrisk) 11 cm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,43 tommer.
Diameter (engelsk) Kap 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm
Genopfyldelig Non-refillable