Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder
Konnektortyper:
BNC og Phono stik
BNC/ATC
U.S. Standard
Vandtæt BNC
Type:
Combination pH Electrode
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, kolbe
Kombinations pH-elektrode
Tip Type:
Flask
Flat Surface
Semi-mikro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH-elektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. 9106BNWP er bedst egnet til mark- eller plantebrug med prøver til generelle formål og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. 911600 er ideel til prøver så små som 0,2 ml. 912600 er velegnet til brug med langhalset kolbe. 913600 har en flad sensorpære, der er god til måling af flade, bløde, fugtige, halvfaste eller små prøver.
- Permanent geleret Ag/AgCl-elektrolyt
- 9106BNWP har 0 til 14 pH-område; alle andre har 0 til 12 pH-område
- 0° til °80 C (32° til 176 °F) temperaturområde
- Generelle formål og modeller med flad overflade: 4.31″ lang (11 cm)x 0,43″ diameter (12 mm) krop, 0,62″ diameter (16 mm) hætte
- Semimicro Model: 5,93″ lang (15 cm)x 0,25″ diameter (6 mm) krop, 0,18″ diameter (10 mm) hætte
91-06 Model:
- Vandtæt BNC stik
Modeller til generelle formål, kolbe, semimikro og flad overflade:
- BNC stik
Specifications
Specifications
| Oversigt | Permanent geleret Ag/AgCl-elektrolyt |
| Konnektortyper | BNC og Phono stik |
| Knudepunkt | Væge |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig |
| Til brug med (udstyr) | Orion pH-måler |
| Reference elektrolyt | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 176 °F |
| Show More |