Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH-elektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. 9106BNWP er bedst egnet til mark- eller plantebrug med prøver til generelle formål og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet. 911600 er ideel til prøver så små som 0,2 ml. 912600 er velegnet til brug med langhalset kolbe. 913600 har en flad sensorpære, der er god til måling af flade, bløde, fugtige, halvfaste eller små prøver.
- Permanently gelled Ag/AgCl electrolyte
- 9106BNWP has 0 to 14 pH range; all others have , 0 to 12 pH range
- 0° to 80°C (32° to 176°F) temperature range
- General purpose and flat surface models: 4.31″ long (11cm) × 0.43″ diameter (12mm) body, 0.62″ diameter (16mm) cap
- Semimicro Model: 5.93″ long (15cm) × 0.25″ diameter (6mm) body, 0.18″ diameter (10mm) cap
91-06 Model:
- Waterproof BNC connector
General Purpose, Flask, Semimicro and Flat Surface Models:
- BNC connector
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Permanently gelled Ag/AgCl electrolyte |
| Konnektortyper | Amerikansk standard |
| Knudepunkt | Wick |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 to 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 80°C |
| Type | Kombineret pH-elektrode |
| Reference elektrolyt | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32°F to 176°F |
| Tip Type | Standard |
| Vis mere |