Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellers konduktivitetssonder
Artikelnummer. 11778216
Skift visning
Celle konstant:
0,475 cm -1
0,55 cm-1
Konnektortyper:
8-benet, Mini-DIN
Længde (engelsk) Kabel:
5 fod
10 fod
20 fod
32 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Konnektortyper Længde (engelsk) Kabel unitSize
11778216 0,55 cm-1 8-benet, Mini-DIN 5 fod Hver
10255772 0,475 cm -1 8-benet, Mini-DIN 5 fod Hver
10592013 0,475 cm -1 8-benet, Mini-DIN 10 fod Hver
11718216 0,475 cm -1 8-benet, Mini-DIN 20 fod Hver
10142992 0,475 cm -1 8-benet, Mini-DIN 32 fod Hver
10357602 0,55 cm-1 8-benet, Mini-DIN 10 fod Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11778216 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 013605MD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer stort set interferensfejl i randfeltet med vores konduktivitetsceller med 4 elektroder, som er ekstremt nøjagtige under en lang række forhold.
Eliminer stort set frynsefeltinterferensfejl med den avancerede Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellers konduktivitetssonder. Disse sonder er holdbare og ekstremt nøjagtige over en lang række forhold. 4-celle-designet kompenserer for tilsmudsning af elektroder, kabellængde, stikmodstand, polarisationsfejl og interferensfejl i randfeltet. Disse konduktivitetssonder er ideelle til prøver med høj og normal ledningsevne og vanskelige prøver som spildevand, afløbsvand og mudder. DuraProbe 4-cellers konduktivitetssonder er kompatible med Thermo Scientific™ Orion Star™ og Versa Star Pro™ bænk og bærbare konduktivitetsmålere. Sammen kan instrumenterne bruges til at generere nøjagtige, gentagelige målinger af konduktivitet, resistivitet, TDS og saltholdighed.
DuraProbe 4-elektrodeceller giver den højeste nøjagtighed til krævende laboratorie- eller feltopgaver. Designet med 4 elektroder kompenserer for tilsmudsning af elektroder, kabel- og stikmodstand, polarisationsfejl og interferensfejl i randfeltet. Epoxy/grafit-cellematerialet er ekstremt holdbart og kemisk modstandsdygtigt. DuraProbes konduktivitetsceller er ideelle til prøver med høj og normal konduktivitet og vanskelige prøver som spildevand, afløbsvand og mudder.
Funktioner:
  • Robust epoxy-krop
  • 4-cellet design i grafit
  • Indbygget temperatursensor til temperaturkompenserede konduktivitetsmålinger
DuraProbe konduktivitetsceller 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD
har en nominel cellekonstant på 0,475 cm -1; måleområdet er 1 S/μcm til 200 mS/cm.
DuraProbe konduktivitetsceller 013605MD og 013610MD
har en nominel cellekonstant på 0,55 cm -1; måleområdet er 10 S/μcm til 200 mS/cm.
Kompatibel med:
  • 011008 100 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml flasker
  • 01100910 147 μS/cm konduktivitetsstandard, 10 poser
  • 011007 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml flasker
  • 01100710 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 poser
  • 011006 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml flasker
  • 01100610 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 poser
  • 011005 111 mS/cm konduktivitetsstandard, 5x 60 ml flasker
  • 01100510 111 mS/cm konduktivitetsstandard, 10 poser
  • 990106 0,1 M KCl konduktivitetsstandard, 475 ml flaske
  • 1010001 Konduktivitetskalibreringsmodstandssæt til ledningsevnemålere i Orion Star-serien, 8-benet Mini-DIN-forbindelse
  • 081045 Beskyttelsescelle i plast (til 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Anbefalet til:
Beregnet til felt- eller laboratoriebrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,55 cm-1
Konnektortyper 8-benet, Mini-DIN
Til brug med (udstyr) Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star og Versa Star Pro-konduktivitetsmålere
Sensortyper Grafitcelle med 4 elektroder
Type Konduktivitetscelle med 4 elektroder, Mini-Din-stik
Oversigt DuraProbe 4-cellers konduktivitetssonder til laboratorie- og feltbrug, 1,5 m
Diameter (engelsk) Krop 0,59 tommer
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) Kabel 5 fod
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Materiale Epoxy
Måleområder 10μ S/cm til 200 mS/cm
Min. Nedsænkning 35 mm
Opbevaringsmetode Opbevares i destilleret eller deioniseret vand mellem målingerne; til opbevaring natten over eller i længere tid, skylles grundigt og opbevares tørt
sonde Konduktivitetssonde med indbygget ATC-temperatursensor