Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellers konduktivitetssonder
Beskrivelse
Eliminer stort set frynsefeltinterferensfejl med den avancerede Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellers konduktivitetssonder. Disse sonder er holdbare og ekstremt nøjagtige over en lang række forhold. 4-celle-designet kompenserer for tilsmudsning af elektroder, kabellængde, stikmodstand, polarisationsfejl og interferensfejl i randfeltet. Disse konduktivitetssonder er ideelle til prøver med høj og normal ledningsevne og vanskelige prøver som spildevand, afløbsvand og mudder. DuraProbe 4-cellers konduktivitetssonder er kompatible med Thermo Scientific™ Orion Star™ og Versa Star Pro™ bænk og bærbare konduktivitetsmålere. Sammen kan instrumenterne bruges til at generere nøjagtige, gentagelige målinger af konduktivitet, resistivitet, TDS og saltholdighed.
DuraProbe 4-elektrodeceller giver den højeste nøjagtighed til krævende laboratorie- eller feltopgaver. Designet med 4 elektroder kompenserer for tilsmudsning af elektroder, kabel- og stikmodstand, polarisationsfejl og interferensfejl i randfeltet. Epoxy/grafit-cellematerialet er ekstremt holdbart og kemisk modstandsdygtigt. DuraProbes konduktivitetsceller er ideelle til prøver med høj og normal konduktivitet og vanskelige prøver som spildevand, afløbsvand og mudder.
Funktioner:
- Robust epoxy-krop
- 4-cellet design i grafit
- Indbygget temperatursensor til temperaturkompenserede konduktivitetsmålinger
DuraProbe konduktivitetsceller 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD
har en nominel cellekonstant på 0,475 cm -1; måleområdet er 1 S/μcm til 200 mS/cm.
DuraProbe konduktivitetsceller 013605MD og 013610MD
har en nominel cellekonstant på 0,55 cm -1; måleområdet er 10 S/μcm til 200 mS/cm.
Kompatibel med:
- 011008 100 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml flasker
- 01100910 147 μS/cm konduktivitetsstandard, 10 poser
- 011007 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml flasker
- 01100710 1413 μS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 poser
- 011006 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 5x 60 ml flasker
- 01100610 12,9 mS/cm konduktivitet/TDS-standard, 10 poser
- 011005 111 mS/cm konduktivitetsstandard, 5x 60 ml flasker
- 01100510 111 mS/cm konduktivitetsstandard, 10 poser
- 990106 0,1 M KCl konduktivitetsstandard, 475 ml flaske
- 1010001 Konduktivitetskalibreringsmodstandssæt til ledningsevnemålere i Orion Star-serien, 8-benet Mini-DIN-forbindelse
- 081045 Beskyttelsescelle i plast (til 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Anbefalet til:
Beregnet til felt- eller laboratoriebrug
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,475 cm -1 |
| Konnektortyper | 8-benet, Mini-DIN |
| Til brug med (udstyr) | Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star og Versa Star Pro-konduktivitetsmålere |
| Sensortyper | Grafitcelle med 4 elektroder |
| Type | Konduktivitetscelle med 4 elektroder, vandtæt 8-din-stik |
| Oversigt | DuraProbe Robust, 4-cellers konduktivitetssonder til laboratorie- og feltbrug, 3 m |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,59 tommer |
| Diameter (metrisk) krop | 15 mm |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 fod |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Vis mere |