Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellers konduktivitetssonder
Description
Eliminer stort set frynsefeltinterferensfejl med den avancerede Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellers konduktivitetssonder. Disse sonder er holdbare og ekstremt nøjagtige over en lang række forhold. 4-celle-designet kompenserer for tilsmudsning af elektroder, kabellængde, stikmodstand, polarisationsfejl og interferensfejl i randfeltet. Disse konduktivitetssonder er ideelle til prøver med høj og normal ledningsevne og vanskelige prøver som spildevand, afløbsvand og mudder. DuraProbe 4-cellers konduktivitetssonder er kompatible med Thermo Scientific™ Orion Star™ og Versa Star Pro™ bænk og bærbare konduktivitetsmålere. Sammen kan instrumenterne bruges til at generere nøjagtige, gentagelige målinger af konduktivitet, resistivitet, TDS og saltholdighed.
2-elektrode ledningsevneceller 011010A og 011010 er glas/platin, har en nominel cellekonstant på 1,0 cm -1 og er beregnet til laboratoriebrug; måleområdet er 1 S/μcm til 200mS/cm.
2-elektrode ledningsevneceller 011020A, 011020 og 9902BN er glas/platin, har en nominel cellekonstant på 0,1 cm -1 og er beregnet til laboratoriebrug og ultrarent vand; måleområdet er 0,1 S/μcm til 100 S/μcm.
2-elektrode ledningsevneceller 011050MD, 011050A og 011050 er epoxy/platin, har en nominel cellekonstant på 1,0 cm -1 og er beregnet til felt- eller laboratoriebrug; måleområdet er 1 S/μcm til 20mS/cm.
2-elektrode ledningsevneceller 011510MD og 011510 er epoxy/grafit, har en nominel cellekonstant på 1,0 cm -1 og er beregnet til felt- eller laboratoriebrug; måleområdet er 10 S/μcm til 200mS/cm.
2-elektrode ledningsevneceller 013016MD, 013016A og 013016D er stål (V4A), har en nominel cellekonstant på 0,1 cm -1 og er beregnet til laboratoriebrug og ultrarent vand; måleområdet er 0,01 S/μcm til 300 S/μcm.
2-elektrode ledningsevnecelle 018020MD er glas/platin, har en nominel cellekonstant på 10cm -1 og er beregnet til opløsninger med høj elektrolytkoncentration; måleområdet er 10 S/μcm til 2000mS/cm.
Anbefalet til:
Beregnet til laboratorie- og feltbrug
Specifications
Specifications
| Celle konstant | 0,55 cm-1 |
| Konnektortyper | 8-benet, Mini-DIN |
| Til brug med (udstyr) | Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star og Versa Star Pro-konduktivitetsmålere |
| Sensortyper | Grafitcelle med 4 elektroder |
| Type | Konduktivitetscelle med 4 elektroder, Mini-Din-stik |
| Oversigt | DuraProbe 4-cellers konduktivitetssonder til laboratorie- og feltbrug, 1,5 m |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,59 tommer |
| Diameter (metrisk) krop | 15 mm |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 fod |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Show More |