Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ pH, ISE, mV, ORP og Temperatur Dual Channel Benchtop Meter
Beskrivelse
Fordoble dine målemuligheder med Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ pH- og ISE-bordmåler. Optag nøjagtige og pålidelige pH-, ionkoncentration-, mV-, ORP- og temperaturmålinger på to tilgængelige målerkanaler, ideel til pH- og ionanalyse med højt gennemløb i laboratoriet. Udfør op til 6-punkts pH- og ISE-kalibreringer, log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt til en printer eller computer. Brug de to kanaler til at måle en pH-prøve og ISE-prøve, to pH-prøver eller to ISE-prøver samtidigt, eller se hver kanal separat.
Orion Dual Star pH/ISE dobbeltkanals bænkmåler accelererer prøvemålingsgennemløbet ved at vise resultaterne af to kanaler samtidigt på dets store, baggrundsbelyste display. Mål pH, ionkoncentration (ISE), mV, relativ mV eller ORP med temperatur på to kanaler ved hjælp af ’målerens to BNC, reference pin-tip og ATC temperatur input. Indsaml kritiske målinger ved hjælp af et udvalg af læsetilstande og klar-indikator på skærmen, der advarer, når aflæsningerne er stabile. Måleren ’s Smart Stability og Smart Averaging funktioner kompenserer automatisk for måleforhold, så måleren viser mere nøjagtige resultater hurtigere.
- Se store, individuelle målinger på en fuldskærmsvisning eller skift hurtigt til en delt skærm for at se to målinger på samme tid
- Let at følge tekstmeddelelser på skærmen for kalibrering og opsætningsmenuer tilgængelige i en flersproget brugergrænseflade med engelsk, spansk, fransk, tysk eller italiensk valgmuligheder
- EZ Startup-menuen letter hurtig og nem opsætning af måler for første gang
- Numerisk tastatur og menu-specifikke funktionstaster giver mulighed for hurtig og effektiv måleropsætning og dataindtastning
- Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read , On-Ready , Ved tidsbestemte intervaller , Kontinuerlig , Værdiændringi måling og Timed for en række forskellige måleindsamlingsmetoder til forskellige analytiske metoder
- Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk genkendelse for USA/NIST og EURO/DIN buffere med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Udfør op til en 6-punkts ionkoncentration (ISE) kalibrering med ikke-lineær auto-blind og lav koncentration stabilitetsmuligheder eller brug trinvise metoder til enkelt/dobbelt kendt addition og enkelt/dobbelt kendt subtraktion
- Ikke-flygtig målerhukommelse kan indeholde op til 1000 datapunkter med tids- og datostempel
- Overfør nemt data via USB og RS232 til en printer eller computer med gratis Orion Dual Star Com-kommunikationssoftware
- Rør nemt prøverne ved hjælp af den målerkontrollerede Orion Star-omrørersonde
- Meter-monterbart elektrodestativ hjælper med at flytte og vedligeholde elektroder
- IP54-klassificeret hus håndterer stænk og kan vægmonteres for at spare plads
Garanti : 3 års garanti for udskiftning af måler
garanti
3 års meter garanti
Tekniske data
Tekniske data
| AC-adapter | Universal 50 til 60 Hz, 100 til 240 V AC strømadapter (kat. nr. 1010003) |
| Nøjagtighed (ISE) | ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Udgange | USB, RS232 |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Avancerede ISE-funktioner | Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde |
| Alarmudgang | Høj/lav grænse alarm |
| Mulighed for baggrundslys | Ja, justerbar |
| Kalibrering | pH med kalibreringsredigeringsmulighed, ionkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ |
| Show More |