Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ pH, ISE, mV, ORP og Temperatur Dual Channel Benchtop Meter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12003293
Skift visning
Type:
Måler, pH-elektrode
pH/ISE-måler, ATC-sonde
pH/ISE-måler, fluorid ISE
pH/ISE-måler, klorid ISE
pH/ISE-måler, pH-elektrode
pH/ISE-måler, pH/ATC-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
12003293 pH/ISE-måler, ATC-sonde Hver
10014414 Måler, pH-elektrode Hver
17187715 pH/ISE-måler, klorid ISE -
15807904 pH/ISE-måler, fluorid ISE -
12013293 pH/ISE-måler, pH-elektrode Hver
10450855 pH/ISE-måler, pH/ATC-elektrode -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12003293 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2115000
Overvåg nøjagtigt pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperatur på to kanaler med vores pH/ISE bordmåler til avanceret laboratorieanalyse.
Fordoble dine målemuligheder med Thermo Scientific™ Orion™ Dobbelt Star™ pH- og ISE-bordmåler. Optag nøjagtige og pålidelige pH-, ionkoncentration-, mV-, ORP- og temperaturmålinger på to tilgængelige målerkanaler, ideel til pH- og ionanalyse med højt gennemløb i laboratoriet. Udfør op til 6-punkts pH- og ISE-kalibreringer, log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt til en printer eller computer. Brug de to kanaler til at måle en pH-prøve og ISE-prøve, to pH-prøver eller to ISE-prøver samtidigt, eller se hver kanal separat.
Orion Dual Star pH/ISE dobbeltkanals bænkmåler accelererer prøvemålingsgennemløbet ved at vise resultaterne af to kanaler samtidigt på dets store, baggrundsbelyste display. Mål pH, ionkoncentration (ISE), mV, relativ mV eller ORP med temperatur på to kanaler ved hjælp af ’målerens to BNC, reference pin-tip og ATC temperatur input. Indsaml kritiske målinger ved hjælp af et udvalg af læsetilstande og klar-indikator på skærmen, der advarer, når aflæsningerne er stabile. Måleren ’s Smart Stability og Smart Averaging funktioner kompenserer automatisk for måleforhold, så måleren viser mere nøjagtige resultater hurtigere.
  • Se store, individuelle målinger på en fuldskærmsvisning eller skift hurtigt til en delt skærm for at se to målinger på samme tid
  • Let at følge tekstmeddelelser på skærmen for kalibrering og opsætningsmenuer tilgængelige i en flersproget brugergrænseflade med engelsk, spansk, fransk, tysk eller italiensk valgmuligheder
  • EZ Startup-menuen letter hurtig og nem opsætning af måler for første gang
  • Numerisk tastatur og menu-specifikke funktionstaster giver mulighed for hurtig og effektiv måleropsætning og dataindtastning
  • Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read , On-Ready , Ved tidsbestemte intervaller , Kontinuerlig , Værdiændringi måling og Timed for en række forskellige måleindsamlingsmetoder til forskellige analytiske metoder
  • Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk genkendelse for USA/NIST og EURO/DIN buffere med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en 6-punkts ionkoncentration (ISE) kalibrering med ikke-lineær auto-blind og lav koncentration stabilitetsmuligheder eller brug trinvise metoder til enkelt/dobbelt kendt addition og enkelt/dobbelt kendt subtraktion
  • Ikke-flygtig målerhukommelse kan indeholde op til 1000 datapunkter med tids- og datostempel
  • Overfør nemt data via USB og RS232 til en printer eller computer med gratis Orion Dual Star Com-kommunikationssoftware
  • Rør nemt prøverne ved hjælp af den målerkontrollerede Orion Star-omrørersonde
  • Meter-monterbart elektrodestativ hjælper med at flytte og vedligeholde elektroder
  • IP54-klassificeret hus håndterer stænk og kan vægmonteres for at spare plads
Garanti : 3 års garanti for udskiftning af måler
garanti
3 års meter garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50 til 60 Hz, 100 til 240 V AC strømadapter (kat. nr. 1010003)
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Avancerede ISE-funktioner Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde
Alarmudgang Høj/lav grænse alarm
Mulighed for baggrundslys Ja, justerbar
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, ionkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 6
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 1000 med dato og klokkeslæt
Oversigt Orion Dual Star pH/ISE dobbeltkanals bænkmåler med ATC-sonde og stativ
Kalibreringspunkter (ISE) 2 til 6
Kanaler 2
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP, Ionkoncentration (ISE) med temperatur
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19.900 i ppm, M, mg/L, % eller mindre enhed
Rækkevidde (mV) ±1999,9 mV
Område (pH) -2.000 til 19,999
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 3 signifikante cifre (brugervalgbar)
Opløsning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metrisk). -5,0 °C til +105,0 °C
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Inkluderer Dual Star pH/ISE dobbeltkanalmåler, 927007MD Orion ATC-sonde i rustfrit stål, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange To BNC (pH, ORP eller ionselektiv elektrode), to pin-spids (referenceelektrode), to 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
Isopotentielt punkt 7.000 pH (justerbar), 1.000 ISE (justerbar)
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk og tysk
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read , På klar, med tidsbestemte intervaller, værdiændring i måling og
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Dual Star pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperature Dual Channel Benchtop Meter
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, ionselektiv elektrode (ISE), referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde, omrørersonde (inkluderer 927007MD Orion ATC-sonde)
Range (ORP) ±1999,9 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±1999,9 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Type pH/ISE-måler, ATC-sonde
garanti 3 års målergaranti
Dimensioner (L x B x H) 24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 tommer)
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Elektriske krav 90 til 260 VAC 50/60 Hz
Spænding 90/260 VAC