Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy-bodied polarografiske opløste iltelektroder
Artikelnummer. 10245822
Skift visning
Længde (engelsk) Kabel:
4,9 fod
9,8 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Kabel Pakningsstørrelse
10245822 4,9 fod Hver
10193082 9,8 fod Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245822 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 083005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6805.00 DKK
    6400.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 404.99 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få nøjagtige målinger af opløst ilt, uden besvær, i laboratoriet eller på stedet.
Thermo Scientific Orion Polarografisk DO-elektrode 083010MD overholder SM 4500-O G, ASTM D888-09 (B).
Orion DO Probe Orion 083005A bruges sammen med Orion 830A, 835A meter. Kabellængde: 1,5m, 8-polet vandtæt DIN-forbindelse.
Orion DO Probe Orion 083010A bruges sammen med Orion 862A måler. Kabellængde: 3m, 8-benet vandtæt DIN-forbindelse.
Orion DO Probe Orion 083005D bruges sammen med Orion 810Aplus, 850Aplus meter. Kabellængde: 1,5m, 8-polet DIN-tilslutning.
Orion DO Probe Orion 083005MD bruges sammen med Orion Star™ Serie meter. Kabellængde: 1,5m, 9-benet MiniDIN-stik.
Orion DO Probe Orion 083010MD : Kabellængde: 3m, 9-benet MiniDIN stik.
Orion DO sonde Orion 083025MD : Kabellængde: 10m, 9-polet MiniDIN stik.
Orion DO Probe Orion 083060MD ; Kabellængde: 20m, 9-polet MiniDIN stik.
Anbefalet til:
Til laboratorium/mark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reducer sondeservicetiden og eliminer monteringsproblemer
Drift ∼0,1 %/dag
Længde (engelsk) Kabel 4,9 fod
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Maks. Overtryk 6 bar
Min. Prøveflow 10 cm/sek.
Iltforbrug 0,008 μg/t (mg/L) -1 ved 20 °C
Svartid 90 % af slutværdien på 10 sek.
Sensortyper Dobbelt termisk adskilt
Forbindelser 9-benet MiniDIN
Certificeringer/compliance ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 5814
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Type DO Probe, Mini-DIN stik
Opbevaringskrav -5 °C til +50 °C
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0 to 90 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C