Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy-bodied polarografiske opløste iltelektroder
Beskrivelse
Orion DO Probe Orion 083005A bruges sammen med Orion 830A, 835A meter. Kabellængde: 1,5m, 8-polet vandtæt DIN-forbindelse.
Orion DO Probe Orion 083010A bruges sammen med Orion 862A måler. Kabellængde: 3m, 8-benet vandtæt DIN-forbindelse.
Orion DO Probe Orion 083005D bruges sammen med Orion 810Aplus, 850Aplus meter. Kabellængde: 1,5m, 8-polet DIN-tilslutning.
Orion DO Probe Orion 083005MD bruges sammen med Orion Star™ Serie meter. Kabellængde: 1,5m, 9-benet MiniDIN-stik.
Orion DO Probe Orion 083010MD : Kabellængde: 3m, 9-benet MiniDIN stik.
Orion DO sonde Orion 083025MD : Kabellængde: 10m, 9-polet MiniDIN stik.
Orion DO Probe Orion 083060MD ; Kabellængde: 20m, 9-polet MiniDIN stik.
Anbefalet til:
Til laboratorium/mark
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 3 m kabel |
| Drift | ∼0,1 %/dag |
| Længde (engelsk) Kabel | 9,8 fod |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Maks. Overtryk | 6 bar |
| Min. Prøveflow | 10 cm/sek. |
| Iltforbrug | 0,008 μg/t (mg/L) -1 ved 20 °C |
| Svartid | 90 % af slutværdien på 10 sek. |
| Sensortyper | Dobbelt termisk adskilt |
| Forbindelser | 9-benet MiniDIN |
| Vis mere |