Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Opløst ilt/BOD-sonde
Beskrivelse
Gør ethvert pH-meter til et måler for opløst ilt med Thermo Scientific™ Orion™ Opløst ilt/BOD-sonde.
- Polarografisk O 2 sensor plus solid-state kredsløb i sondetop; konverterer strøm til spænding for direkte DO udlæsning
- Sæt sonden i bordpladen eller bærbart pH-meter, aflæs DO over 0 til 14 ppm område
- Nøjagtighed,± 0,05 ppm/2 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst, ved 15° °til 35 C (59° °til 95 F) (prøvetemperatur inden for °10 C af kalibreringstemperatur)
- Dobbelt termokompensator korrigerer for membranpermeabilitet og O 2 opløselighed
- Ideel til BOD-testning: overløbstragt medfølger passer til 300mL BOD-flaske; indbygget magnetisk rørestang
- Reagerer på 96 % af ændringen i< 30 sek.; O 2 forbrug 0,1 μg/time.
- Påskruet membran/elektrolytmodul; ingen membranudskiftning— udskift blot modulet efter ∽3 måneders brug
Bestillingsoplysninger:
Vægt, 8 oz. (225 g). Dimensioner: 1,87 ″ O.D. (48 mm) øverst, 0,5 O.″ D. (13 mm) ved sensorsektionen og 9,62 ″ L (240 mm).
Udskiftninger:
Membran/elektrolytmodul 13-299-81
Batterier, Sølvoxid, Type 10L14 (pakke med to). 13-299-83
Overløbstragt med rørestang 13-299-82
Inkluderer:
To sølvoxid 10L14-batterier, to membran-/elektrolytmoduler, overløbstragt, indbygget rørestang, 29,5 ″ langt (75 cm) kabel, amerikansk standardstik.
Tekniske data
Tekniske data
| Sensortyper | Polarografisk sensor for opløst ilt |
| Inkluderer | 2/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Opløst ilt/BOD-sonde |
| Type | Udskiftningsbatterier |
| Opløst ilt (koncentrationsområde) | 0 til 14 ppm |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 °C til 35 °C |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.