Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Opløst ilt/BOD-sonde
Artikelnummer. 10748781
Type:
DO-elektrode, BNC-stik
DO/BOD sondetilbehør
Overløbstragt og omrører
Udskiftningsbatterier
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10748781
Brand: Thermo Scientific™ 970899WP
Gør ethvert pH-meter til et opløst oxygenmåler med denne opløst oxygen/BOD-sonde.
Gør ethvert pH-meter til et måler for opløst ilt med Thermo Scientific™ Orion™ Opløst ilt/BOD-sonde.
Funktioner:
  • Polarografisk O 2 sensor plus solid-state kredsløb i sondetop; konverterer strøm til spænding for direkte DO udlæsning
  • Sæt sonden i bordpladen eller bærbart pH-meter, aflæs DO over 0 til 14 ppm område
  • Nøjagtighed,± 0,05 ppm/2 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst, ved 15° °til 35 C (59° °til 95 F) (prøvetemperatur inden for °10 C af kalibreringstemperatur)
  • Dobbelt termokompensator korrigerer for membranpermeabilitet og O 2 opløselighed
  • Ideel til BOD-testning: overløbstragt medfølger passer til 300mL BOD-flaske; indbygget magnetisk rørestang
  • Reagerer på 96 % af ændringen i< 30 sek.; O 2 forbrug 0,1 μg/time.
  • Påskruet membran/elektrolytmodul; ingen membranudskiftning— udskift blot modulet efter ∽3 måneders brug
Bestillingsoplysninger:
Vægt, 8 oz. (225 g). Dimensioner: 1,87 ″ O.D. (48 mm) øverst, 0,5 O.″ D. (13 mm) ved sensorsektionen og 9,62 ″ L (240 mm).
Udskiftninger:
Membran/elektrolytmodul 13-299-81
Batterier, Sølvoxid, Type 10L14 (pakke med to). 13-299-83
Overløbstragt med rørestang 13-299-82
Inkluderer:
To sølvoxid 10L14-batterier, to membran-/elektrolytmoduler, overløbstragt, indbygget rørestang, 29,5 ″ langt (75 cm) kabel, amerikansk standardstik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sensortyper Polarografisk sensor for opløst ilt
Forbindelser BNC
Til brug med (udstyr) Opløst ilt/BOD-sonde
Type DO-elektrode, BNC-stik
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0 til 14 ppm
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 35 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.