Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanid Kombination Ion Selektiv Elektrode
Artikelnummer. p-4529823
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10039150
Brand: Thermo Scientific™ 9406BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
Der kræves ingen separat referenceelektrode med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvevolumener.
  • Kalibreringsstandarder Katalognummer: Se instruktionsmanualen
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Med BNC stik
Knudepunkt Sure-flow
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Ionselektiv elektrode