Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanid Kombination Ion Selektiv Elektrode
Beskrivelse
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
ThermoFisher Orion Cyanid-elektroden overholder SM 4500-CN-F-1999 for drikkevand; og SM 4500-CN-F-1999, ASTM D2036-09 (A) Spildevandsmålinger.
Funktioner
- 9606BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ knudepunkt. Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på hætten.
Påkrævede opløsninger
- ISA
- 951011 ISA til cyanidmålinger, 475 ml flaske
- Opløsning til påfyldning af elektroder
- 900062 Optimale resultater B elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer medfølger
- 900062 Optimale resultater B elektrodefyldningsopløsning. 60 ml 1 flaske
- 948201 Polerbånd. Antal 2
Garantiperiode
- 12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC (Vandtæt) |
| Oversigt | Model 9606BNWP; Cyanid kombination |
| Knudepunkt | Sure-Flow Junction |
| Materiale | Epoxy |
| Til brug med (udstyr) | ISE-måler |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 80°C |
| Type | Ionselektiv elektrode |