Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanid Kombination Ion Selektiv Elektrode
Artikelnummer. 10232591
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10232591
Brand: Thermo Scientific™ 9406SC
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
No separate reference electrode is needed with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
  • Calibration Standards Catalog number: Consult instruction manual
  • Required ISA Catalog number: 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Skruelåg
Oversigt With screw cap connector
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Til brug med (udstyr) ISE Meter
Type Combination ISE