Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanid Kombination Ion Selektiv Elektrode
Artikelnummer. 10039150
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10039150 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10232591 Skruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10039150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9406BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8315.00 DKK
    7759.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 555.60 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål cyanidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
Der kræves ingen separat referenceelektrode med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvevolumener.
  • Kalibreringsstandarder Katalognummer: Se instruktionsmanualen
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Med BNC stik
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Materiale Epoxy
Til brug med (udstyr) ISE-måler
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Type Ionselektiv elektrode