Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kobber-ion-selektive elektroder
Artikelnummer. p-4529820
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10450063
Brand: Thermo Scientific™ 9429BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål cupri-ioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål cupri-ioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Kobber-elektroder.
Der kræves ingen separat referenceelektrode med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvevolumener.
  • Kalibreringsstandarder Katalognummer: 0,1 M Cu(NO 3 ) 2 /942906
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Med BNC stik
Knudepunkt Sure-flow
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Combination Ion Selective Electrode, BNC vandtæt stik