Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kobber-ion-selektive elektroder
Beskrivelse
Mål cupri-ioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Kobber-elektroder.
Der kræves ingen separat referenceelektrode med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvevolumener.
- Kalibreringsstandarder Katalognummer: 0,1 M Cu(NO 3 ) 2 /942906
- Påkrævet ISA-katalognummer: 940011
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | Med BNC stik |
| Knudepunkt | Sure-flow |
| Til brug med (udstyr) | ISE måler |
| Type | Combination Ion Selective Electrode, BNC vandtæt stik |