Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kobber-ion-selektive elektroder
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mål cupri-ioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Kobber-elektroder.
Der kræves ingen separat referenceelektrode med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvevolumener.
- Kalibreringsstandarder Katalognummer: 0,1 M Cu(NO 3 ) 2 /942906
- Påkrævet ISA-katalognummer: 940011
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC, vandtæt |
| Oversigt | Med vandtæt BNC-stik kræves en BNC-til-USS-adapter med dette produkt som et engangskøb. Varenummer: 13-641-890 |
| Knudepunkt | Fritflydende Sure-Flow junction sikrer stabil |
| Til brug med (udstyr) | ISE måler |
| Type | Elektrode |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido