Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Standarder for kalibrering af ledningsevne
Beskrivelse
Sikre optimal vedligeholdelse og ydeevne af ledningsevneprobe'en med Thermo Scientific™ Orion™ ledningsevnestandarder og løsninger. Ledningsevnebehandlingsløsninger, ledningsevnestandarder og TDS-standarder er tilgængelige til brug med din Orion™ 2-celle ledningsevneprobe eller Orion™ DuraProbe™ 4-celle laboratorie- og feltledningsprobe. Brug disse opløsninger under kalibrering, rengøring og opbevaring af dine prober for at hjælpe med at eliminere ophobning på ledningsevneselektrodecellens eller pærens overflade og for at opnå nøjagtige, ensartede målinger.
Sikre nøjagtige og pålidelige ledningsevnemålinger med Thermo Scientific™ Orion™ ledningsevnekalibreringsstandarder, formuleret til præcis elektrokemisk analyse i både laboratorie- og feltmiljøer. Disse færdige standarder kan spores til NIST™ Standard Reference Materials (SRM'er), hvilket understøtter kalibreringsnøjagtighed, regulatorisk overholdelse og datareproducerbarhed på tværs af en bred vifte af anvendelser.
Nøglefunktioner og fordele
- Sporbar til NIST SRM'er for nøjagtige, kompatible kalibreringer
- Høj reproducerbarhed for ensartede resultater på tværs af laboratorier og operatører
- Bred anvendelse på tværs af QA/QC, miljø-, industri- og forskningslaboratorier
- Optimeret til Orion-ledningsevnemålere og elektrode med integreret temperaturkompensationsstøtte
Disse standarder er designet til rutinemæssig kalibrering og verifikation af ledningsevnemålere og elektroder og hjælper med at reducere målevariation og opretholde ensartet systemydelse. De er velegnede til brug i miljøovervågning, vand- og spildevandstest, fødevare- og drikkevareanalyse samt lægemiddelkvalitetskontrol og produktion.
Komplet udvalg af ledningsevnestandarder
Thermo Scientific Orion Ledningsevnestandarder findes på tværs af et bredt spektrum af ledningsevneværdier for at understøtte alt fra måling af ultrarent vand til højledningsevnes industrielle prøver. Almindelige kalibreringspunkter inkluderer:
- 100 µS/cm, – ideelt til lavledningsevne og renset vand.
- 147 µS/cm – til industriel kalibrering og metodevalidering
- 1413 µS/cm – generel kalibrering til rutinemæssig laboratorie- og felttest
- 12,9 mS/cm (12.900 µS/cm) – egnet til prøver med højere ledningsevne
- 111,9 mS/cm (111.900 µS/cm) – egnet til prøver med højere ledningsevne
- 0,1 M KCl-standarder – for præcis elektrokemisk kalibrering og metodevalidering
Designet til kompatibilitet med Thermo Scientific Orion ledningsevnemålere og elektroder, inklusive både 2-celle og Thermo Scientific™ DuraProbe™ 4-celle ledningsevneselektroder. Indbyggede temperaturkompensationstabeller i Orion-målersoftwaren effektiviserer kalibreringer ved at aktivere automatiske justeringer, reducere brugerfejl og spare tid.
Pose- vs. flaskeformater
Orion-ledningsevnestandarder fås i 20 ml engangslommer og 60 ml flasker, der passer til forskellige arbejdsgange. Begge formater leverer samme NIST-sporbare nøjagtighed og formuleringskonsistens, hvilket muliggør fleksibel brug uden at gå på kompromis med datakvaliteten.
- Engangslommer
- Minimer forureningsrisikoen
- Sørg for frisk, præcis kalibrering ved hver brug
- Ideel til felttest og regulerede miljøer
- Reducer håndterings- og forberedelsestiden
- Flasker
- Omkostningseffektivt for højkapacitetslaboratorier
- Bekvemt til hyppige kalibreringer
- Velegnet til kontrollerede laboratoriemiljøer
Med et mangeårigt ry for kvalitet og præcision Thermo Scientific Orion gør ledningsevnestandarder det muligt for laboratorier og feltprofessionelle at opretholde måletillid, opfylde lovgivningsmæssige krav og forbedre den samlede datakvalitet. Uanset om det udføres rutinemæssig kalibrering eller kritisk analytisk validering, giver disse standarder den nøjagtighed og konsistens, der er nødvendig for moderne elektrokemiske arbejdsgange.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ledningsevnestandard |
| Emballage | Flaske |
| Analysecertifikat | Ja |
| Sporbarhed til NIST | Ja |
| Ledningsevne | 12,9 mS/cm ±0,1 mS/cm |
| Koncentration | 7230 ppm som NaCl |
| Farve | Klar |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Til brug med (udstyr) | Ledningsevnemålere og elektroder |
| Opløselighed | Opløseligt |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.