Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger
Description
Sikre optimal ledningsevne sonde vedligeholdelse og ydeevne med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger. Konduktivitetskonditioneringsløsninger, konduktivitetsstandarder og TDS-standarder er tilgængelige til brug med din Orion™ 2 celle ledningsevne probe eller Orion™ DuraProbe™ 4 Cellelaboratorium og feltledningsevnesonder. Brug disse løsninger under kalibrering, rengøring og opbevaring af dine prober for at hjælpe med at eliminere opbygning på ledningsevneelektrodecellen eller pæreoverfladen og for at opnå nøjagtige, ensartede aflæsninger.
Konduktivitetsstandarder
- Sporbar til NIST standard referencematerialer
- Designet til at opfylde alle slutbrugerkrav, inklusive laboratoriekvalitet og DIN-standarder
- Konduktivitetsstandard temperaturtabeller er programmeret ind i Thermo Scientific Orion målersoftware til brug med den automatiske kalibreringsfunktion
Specifications
Specifications
| Oversigt | Conductivity Standard |
| Emballage | Flaske |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Ledningsevne | 12.9 mS |
| Koncentration | 0.1M KCl |
| Farve | Klar |
| pH | 4.75 to 7.75 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Til brug med (udstyr) | Orion pH Meter |
| Opløselighed | Soluble |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.