Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger
Artikelnummer. 11717817
Skift visning
Emballage:
Flaske
Flasker
Pung
Ledningsevne:
100 μS/cm
111,9 mS/cm
12,9 mS
12,9 mS/cm
1413 μS/cm
147 μS/cm
Unit Size:
475ml
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Emballage Ledningsevne unitSize
11717817 Pung 147 μS/cm Pakke med 10
10364141 Flaske 100 μS/cm Pakke med 5
11906079 Flaske 1413 μS/cm Pakke med 5
10075463 Flasker 111,9 mS/cm Pakke med 5
11916079 Flaske 12,9 mS/cm Pakke med 5
11747717 Flaske 12,9 mS 475ml
11707817 Pung 1413 μS/cm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11717817 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 01100910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør praktisk talt enhver elektrokemisk analyse med disse konduktivitetsstandarder og -løsninger. Alle konduktivitetsstandarder kan spores til NIST™ standard referencematerialer.
Sikre optimal ledningsevne sonde vedligeholdelse og ydeevne med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger. Konduktivitetskonditioneringsløsninger, konduktivitetsstandarder og TDS-standarder er tilgængelige til brug med din Orion™ 2 celle ledningsevne probe eller Orion™ DuraProbe™ 4 Cellelaboratorium og feltledningsevnesonder. Brug disse løsninger under kalibrering, rengøring og opbevaring af dine prober for at hjælpe med at eliminere opbygning på ledningsevneelektrodecellen eller pæreoverfladen og for at opnå nøjagtige, ensartede aflæsninger.
Konduktivitetsstandarder
  • Sporbar til NIST standard referencematerialer
  • Designet til at opfylde alle slutbrugerkrav, inklusive laboratoriekvalitet og DIN-standarder
  • Konduktivitetsstandard temperaturtabeller er programmeret ind i Thermo Scientific Orion målersoftware til brug med den automatiske kalibreringsfunktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Conductivity Standard
Emballage Pung
Sporbarhed til NIST Yes
Ledningsevne 147 μS/cm
Farve Klar
pH 4.75 to 7.75
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (udstyr) Orion pH Meter
Opløselighed Soluble
Løsningstype Standard Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 10 x 15 mL
Show More Show Less
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.