Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger
Artikelnummer. 11707817
Emballage:
Flaske
Flasker
Pung
Ledningsevne:
100 μS/cm
111,9 mS/cm
12,9 mS
12,9 mS/cm
1413 μS/cm
147 μS/cm
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11707817
Brand: Thermo Scientific™ 01100710
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør praktisk talt enhver elektrokemisk analyse med disse konduktivitetsstandarder og -løsninger. Alle konduktivitetsstandarder kan spores til NIST™ standard referencematerialer.
Sikre optimal ledningsevne sonde vedligeholdelse og ydeevne med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger. Konduktivitetskonditioneringsløsninger, konduktivitetsstandarder og TDS-standarder er tilgængelige til brug med din Orion™ 2 celle ledningsevne probe eller Orion™ DuraProbe™ 4 Cellelaboratorium og feltledningsevnesonder. Brug disse løsninger under kalibrering, rengøring og opbevaring af dine prober for at hjælpe med at eliminere opbygning på ledningsevneelektrodecellen eller pæreoverfladen og for at opnå nøjagtige, ensartede aflæsninger.
Konduktivitetsstandarder
  • Sporbar til NIST standard referencematerialer
  • Designet til at opfylde alle slutbrugerkrav, inklusive laboratoriekvalitet og DIN-standarder
  • Konduktivitetsstandard temperaturtabeller er programmeret ind i Thermo Scientific Orion målersoftware til brug med den automatiske kalibreringsfunktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Conductivity Standard
Emballage Pung
Sporbarhed til NIST Yes
Ledningsevne 1413 μS/cm
Koncentration 692 ppm as NaCl
Farve Klar
pH 4.75 to 7.75
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (udstyr) Orion pH Meter
Opløselighed Soluble
Løsningstype Standard Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 10 x 15 mL
Vis mere Vis mindre
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.