Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Standarder for kalibrering af ledningsevne
Artikelnummer. 10364141
Skift visning
Emballage:
Flaske
Flasker
Pung
Ledningsevne:
100 μS/cm ±2 μS/cm
111,9 mS/cm ±0,8 mS/cm
12,9 mS
12,9 mS/cm ±0,1 mS/cm
1413 μS/cm ±7 μS/cm
147 μS/cm ±10 μS/cm
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 10
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Ledningsevne Pakningsstørrelse
10364141 Flaske 100 μS/cm ±2 μS/cm Pakke med 5
17039193 Flaske 100 μS/cm ±2 μS/cm -
11906079 Flaske 1413 μS/cm ±7 μS/cm Pakke med 5
10075463 Flasker 111,9 mS/cm ±0,8 mS/cm Pakke med 5
11916079 Flaske 12,9 mS/cm ±0,1 mS/cm Pakke med 5
11747717 Flaske 12,9 mS 475ml
11717817 Pung 147 μS/cm ±10 μS/cm Pakke med 10
11707817 Pung 1413 μS/cm ±7 μS/cm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10364141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 011008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højpræcisionsledningskalibreringsstandarder, der kan spores til NIST™ standard referencematerialer, designet til pålidelige og reproducerbare målinger i laboratorium og felt. Tilgængelig i et bredt spektrum af ledningsevneværdier for at understøtte ensartet kalibrering, pålidelige målinger og regulatoriske målinger.
Sikre optimal vedligeholdelse og ydeevne af ledningsevneprobe'en med Thermo Scientific™ Orion™ ledningsevnestandarder og løsninger. Ledningsevnebehandlingsløsninger, ledningsevnestandarder og TDS-standarder er tilgængelige til brug med din Orion™ 2-celle ledningsevneprobe eller Orion™ DuraProbe™ 4-celle laboratorie- og feltledningsprobe. Brug disse opløsninger under kalibrering, rengøring og opbevaring af dine prober for at hjælpe med at eliminere ophobning på ledningsevneselektrodecellens eller pærens overflade og for at opnå nøjagtige, ensartede målinger.
Sikre nøjagtige og pålidelige ledningsevnemålinger med Thermo Scientific™ Orion™ Conductivity Calibration Standards, formuleret til præcis elektrokemisk analyse i både laboratorie- og feltmiljøer. Disse færdige standarder kan spores til NIST™ Standard Reference Materials (SRM'er), hvilket understøtter kalibreringsnøjagtighed, regulatorisk overholdelse og datareproducerbarhed på tværs af en bred vifte af anvendelser.
Nøglefunktioner og fordele
  • Sporbar til NIST SRM'er for nøjagtige, kompatible kalibreringer
  • Høj reproducerbarhed for ensartede resultater på tværs af laboratorier og operatører
  • Bred anvendelse på tværs af QA/QC, miljø-, industri- og forskningslaboratorier
  • Optimeret til Orion-ledningsevnemålere og elektrode med integreret temperaturkompensationsstøtte
Disse standarder er designet til rutinemæssig kalibrering og verifikation af ledningsevnemålere og elektroder og hjælper med at reducere målevariation og opretholde ensartet systemydelse. De er velegnede til brug i miljøovervågning, vand- og spildevandstest, fødevare- og drikkevareanalyse samt lægemiddelkvalitetskontrol og produktion.
Komplet udvalg af ledningsevnestandarder
Thermo Scientific Orion Ledningsevnestandarder findes på tværs af et bredt spektrum af ledningsevneværdier for at understøtte alt fra måling af ultrarent vand til højledningsevnes industrielle prøver. Almindelige kalibreringspunkter inkluderer:
  • 100 μS/cm – ideelt til lavledningsevne og renset vand
  • 147 μS/cm – til industriel kalibrering og metodevalidering
  • 1413 μS/cm – generel kalibrering til rutinemæssig laboratorie- og felttest
  • 12,9 mS/cm (12.900 μS/cm) – egnet til prøver med højere ledningsevne
  • 111,9 mS/cm (111.900 μS/cm) – egnet til prøver med højere ledningsevne
  • 0,1 M KCl-standarder – for præcis elektrokemisk kalibrering og metodevalidering
Designet til at være kompatibel med Thermo Scientific Orion ledningsevnemålere og elektroder, herunder både 2-celle og Thermo Scientific DuraProbe™™ 4-celle ledningsevneelektroder. Indbyggede temperaturkompensationstabeller i Orion-målersoftwaren effektiviserer kalibreringer ved at aktivere automatiske justeringer, reducere brugerfejl og spare tid.
Pose- vs. flaskeformater
Orion-ledningsevnestandarder fås i 20 ml engangslommer og 60 ml flasker, der passer til forskellige arbejdsgange. Begge formater leverer samme NIST-sporbare nøjagtighed og formuleringskonsistens, hvilket muliggør fleksibel brug uden at gå på kompromis med datakvaliteten.
  • Engangslommer
    • Minimer forureningsrisikoen
    • Sørg for frisk, præcis kalibrering ved hver brug
    • Ideel til felttest og regulerede miljøer
    • Reducer håndterings- og forberedelsestiden
  • Flasker
    • Omkostningseffektivt for højkapacitetslaboratorier
    • Bekvemt til hyppige kalibreringer
    • Velegnet til kontrollerede laboratoriemiljøer
Med et mangeårigt ry for kvalitet og præcision Thermo Scientific Orion gør ledningsevnestandarder det muligt for laboratorier og feltprofessionelle at opretholde måletillid, opfylde lovgivningsmæssige krav og forbedre den samlede datakvalitet. Uanset om det udføres rutinemæssig kalibrering eller kritisk analytisk validering, giver disse standarder den nøjagtighed og konsistens, der er nødvendig for moderne elektrokemiske arbejdsgange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ledningsevnestandard
Emballage Flaske
Analysecertifikat Ja
Sporbarhed til NIST Ja
Ledningsevne 100 μS/cm ±2 μS/cm
Koncentration 47 ppm som NaCl
Farve Klar
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (udstyr) Ledningsevnemålere og elektroder
Opløselighed Opløseligt
Løsningstype Standardløsning
Type Ledningsevnekalibreringsstandard
Mængde 5 x 60 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.