Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetskonditioneringsløsning; 5 x 60 ml flasker
:
Konduktivitetskonditioneringsløsning; 5 x 60 ml flasker
Beskrivelse
Udfør stort set enhver elektrokemisk analyse med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder og -løsninger. Vælg mellem et komplet udvalg af ledningsevnetilbehør, herunder ledningsevnestandarder og TDS-standarder (total dissolved solids). Alle konduktivitetsstandarder kan spores til NIST™ standard referencematerialer.
Konduktivitetsstandarder
- Sporbar til NIST standard referencematerialer
- Designet til at opfylde alle slutbrugerkrav, inklusive laboratoriekvalitet og DIN-standarder
- Konduktivitetsstandard temperaturtabeller er programmeret ind i Thermo Scientific Orion målersoftware til brug med den automatiske kalibreringsfunktion
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Conductivity Conditioning Solution |
| Emballage | Flaske |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Specifik vægtfylde | 980 kg/m3 |
| Ledningsevne | — |
| Farve | Lysegrøn |
| pH | 11.5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Probes (011050MD, 011050A and 011050) |
| Opløselighed | Soluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Conductivity Conditioning Solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: edisonite