Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Residual Chlor Combination Ion Selektiv elektrode
Artikelnummer. 10448912
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10448912
Brand: Thermo Scientific™ 9770BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål det samlede resterende klor hurtigt og præcist.
Mål total restklor hurtigt og præcist med Thermo Scientific™ Orion™ Klorelektroder. Alle former for total restklor (frit klor, hypochloritter og klor bundet til nitrogenholdige forbindelser) måles.
ThermoFisher Orion Chlorine-elektroden overholder SM 4500-Cl I til drikkevandsmålinger.
Funktioner:
  • Metoden tillader hurtig analyse, der kan udføres på prøveudtagningsstedet, hvilket eliminerer fejlagtige lave aflæsninger på grund af Cl 2- tab. Det kræver tilsætning af to reagenser til prøven før måling.
  • Den samlede chlorrest i spildevandet måles direkte af Orion 9770BNWP klorion-selektiv elektrode uanset farve eller turbiditet.
Nødvendige løsninger:
  • Standarder
    • 977007 100 ppm som Cl 2 resterende klor standard, 75 ml flaske
  • Reagenser
    • 977010 Jodidreagens, 5 x 50 ml flasker
    • 977011 Syreagens, 475 ml flaske
Varer inkluderet med:
  • 977010 Jodidreagens. 50 ml 1 flaske
  • 948201 Polerbånd. Antal 2
Garantiperiode:
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC, vandtæt
Oversigt Vandtæt BNC stik
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Kombination ISE