Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridionselektive elektroder
Artikelnummer. 10599511
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10599511 BNC (Vandtæt) Hver
10171111 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10430063 Skruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10599511 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9617BNWP
På lager
Analyser nemt og pålideligt frie chloridioner i vandige opløsninger. Giver hurtige, nøjagtige og økonomiske målinger.
Analyser nemt og pålideligt frie chloridioner i vandige opløsninger. Giver hurtige, nøjagtige og økonomiske målinger.
ThermoFisher Orion-klorid-elektroden overholder ASTM D512-04 (C) til spildevandsmålinger.
Funktioner:
  • 9617BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ samling, der muliggør nem rengøring. Når konventionelle elektrodeovergange tilstoppes, kan Sure-Flow-overgangen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på kappen.
  • Klorid halvcelleelektrode 9417BN og 9417SC skal bruges sammen med Orion 900200 sure flow dobbelt junction referenceelektrode.
  • 9417SC kræver et separat elektrodekabel
Nødvendige løsninger:
  • Standarder
    • 941706 0,1 M natriumchlorid standardopløsning, 475 ml flaske
    • 941708 1000 ppm klorid standardopløsning, 475 ml flaske
    • 941707 100 ppm klorid standardopløsning, 475 ml flaske
  • ISA
    • 940011 Ionic Strength Adjustor (ISA), 475 ml flaske
    • 941709 kloridionstyrkejusterer (CISA), 2 x 1L flasker
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 900002 Indre kammerfyldningsløsning til dobbeltkoblings-referenceelektroden, 5 x 60 ml flasker
    • 900003 Ydre kammerfyldningsløsning til dobbeltkoblings-referenceelektroden, 5 x 60 ml flasker
    • 900001 Fyldningsopløsning til 9617BNWP kloridkombinationselektrode, når den anvendes i prøver mere koncentreret end 10-2 M, 5 x 60 ml flasker
    • 900062 Optimum Results B fyldningsopløsning til 9617BNWP chlorid-kombinationselektrode.
    • *900017 legacy fill-løsning er ikke optimal, men er et acceptabelt alternativ til 900062
Genstande inkluderet med:
  • 9417BN & 9417SC
    • 948201 Poleringsstrimmel. Antal 2
  • 9617BNWP
    • 900062 Optimum Results B fyldningsløsning, 60 ml 1 flaske
    • 948201 Poleringsstrimmel. Antal 1.
Garantiperiode:
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Vandtest, spildevand, saltlage, salt i fødevarer, plantevæv, syrer, beton, total klor i kul, kloridtitrationer
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Ionplus Sure-Flow Solid State-kombination
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Materiale Epoxy
Certificeringer/compliance 4500-NO3 D, Orion Metode 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Til brug med (udstyr) ISE måler
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinations-ISE