Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridionselektive elektroder
Beskrivelse
Analyser nemt og pålideligt frie chloridioner i vandige opløsninger. Giver hurtige, nøjagtige og økonomiske målinger.
- Kalibreringsstandarder: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
- Påkrævet ISA: 940011 eller 941709/CISA
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Oversigt | Halvcelle i fast tilstand |
| Til brug med (udstyr) | Kloridelektroder kan bruges på alle ISE-målere med en BNC-forbindelse. Elektroderne kan også bruges på målere med en række forskellige indgange, når der bruges et adapterkabel. |
| Type | Kombination ISE |