Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridionselektive elektroder
Artikelnummer. 10171111
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10171111 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10430063 Skruelåg Hver
10599511 BNC (Vandtæt) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171111 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9417BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5280.00 DKK
    4924.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 355.77 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Analyser nemt og pålideligt frie chloridioner i vandige opløsninger. Giver hurtige, nøjagtige og økonomiske målinger.
Analyser nemt og pålideligt frie chloridioner i vandige opløsninger. Giver hurtige, nøjagtige og økonomiske målinger.
  • Kalibreringsstandarder: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
  • Påkrævet ISA: 940011 eller 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Halvcelle i fast tilstand
Materiale Epoxy
Certificeringer/compliance 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Elektrode Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
Til brug med (udstyr) Kloridelektroder kan bruges på alle ISE-målere med en BNC-forbindelse. Elektroderne kan også bruges på målere med en række forskellige indgange, når der bruges et adapterkabel.
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Type Kombinations-ISE