Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selektive Elektroder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
BNC
BNC, vandtæt
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelle calciumelektrode
ISE-målere, modul 972001.
Kombinations-calciumelektrode
Orion 900100, Modul 932001
Type:
Halvcelle calciumelektrode
Kombinations-calciumelektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mål calcium i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Calcium elektroder.
En separat referenceelektrode er unødvendig med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøver.
Relaterede produkter:
- Kalibreringsstandarder: 922006 (0,1 M CaCl2 ); 923206 (100 ppm)
- Påkrævet ISA: 932011
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | None |
| Oversigt | Udskiftningsmodul til halvcelle-calciumelektrode 9320BN |
| Til brug med (udstyr) | Halvcelle calciumelektrode |
| Type | Udskiftningsmodul |