Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selektive Elektroder
Artikelnummer. 12033363 Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
BNC
BNC, vandtæt
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelle calciumelektrode
ISE-målere, modul 972001.
Kombinations-calciumelektrode
Orion 900100, Modul 932001
Type:
Halvcelle calciumelektrode
Kombinations-calciumelektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12033363
Brand: Thermo Scientific™ 9320BN
Mål calciumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk.
Mål calcium i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Calcium elektroder.
A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small samples.
Related Products:
  • Calibration standards: 922006 (0.1 M CaCl2); 923206 (100ppm)
  • Required ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC
Oversigt Half-Cell Calcium Electrode with BNC Connector
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Til brug med (udstyr) Orion 900100, Modul 932001
Type Halvcelle calciumelektrode