Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selektive Elektroder
Artikelnummer. 11986089
Skift visning
Konnektortyper:
BNC
BNC, vandtæt
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelle calciumelektrode
ISE-målere, modul 972001.
Kombinations-calciumelektrode
Orion 900100, Modul 932001
Type:
Halvcelle calciumelektrode
Kombinations-calciumelektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Til brug med (udstyr) Type unitSize
11986089 BNC, vandtæt ISE-målere, modul 972001. Kombinations-calciumelektrode Hver
10587211 None Halvcelle calciumelektrode Udskiftningsmodul Hver
12033363 BNC Orion 900100, Modul 932001 Halvcelle calciumelektrode Hver
10599701 None Kombinations-calciumelektrode Udskiftningsmodul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11986089 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9720BNWP
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål calciumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk.
Mål calcium i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Calcium elektroder.
En separat referenceelektrode er unødvendig med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøver.
Relaterede produkter:
  • Kalibreringsstandarder: 922006 (0,1 M CaCl2 ); 923206 (100 ppm)
  • Påkrævet ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC, vandtæt
Oversigt Kombinationscalciumelektrode med vandtæt BNC-stik
Knudepunkt Sure-Flow
Til brug med (udstyr) ISE-målere, modul 972001.
Type Kombinations-calciumelektrode