Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selektive Elektroder
Artikelnummer. 10599701 Shop alle Thermo Scientific produkter
Konnektortyper:
BNC
BNC, vandtæt
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelle calciumelektrode
ISE-målere, modul 972001.
Kombinations-calciumelektrode
Orion 900100, Modul 932001
Type:
Halvcelle calciumelektrode
Kombinations-calciumelektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10599701
Brand: Thermo Scientific™ 972001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål calciumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk.
Mål calcium i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Calcium elektroder.
En separat referenceelektrode er unødvendig med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøver.
Relaterede produkter:
  • Kalibreringsstandarder: 922006 (0,1 M CaCl2 ); 923206 (100 ppm)
  • Påkrævet ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper None
Oversigt Udskiftningsmodul til kombinationscalciumelektrode 9720BNWP
Til brug med (udstyr) Kombinations-calciumelektrode
Type Udskiftningsmodul