Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selektive Elektroder
Artikelnummer. 10587211
Skift visning
Konnektortyper:
BNC
BNC, vandtæt
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelle calciumelektrode
ISE-målere, modul 972001.
Kombinations-calciumelektrode
Orion 900100, Modul 932001
Type:
Halvcelle calciumelektrode
Kombinations-calciumelektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Til brug med (udstyr) Type unitSize
10587211 None Halvcelle calciumelektrode Udskiftningsmodul Hver
12033363 BNC Orion 900100, Modul 932001 Halvcelle calciumelektrode Hver
10599701 None Kombinations-calciumelektrode Udskiftningsmodul Hver
11986089 BNC, vandtæt ISE-målere, modul 972001. Kombinations-calciumelektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10587211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 932001
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål calciumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk.
Mål calcium i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Calcium elektroder.
En separat referenceelektrode er unødvendig med denne elektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøver.
Relaterede produkter:
  • Kalibreringsstandarder: 922006 (0,1 M CaCl2 ); 923206 (100 ppm)
  • Påkrævet ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper None
Oversigt Udskiftningsmodul til halvcelle-calciumelektrode 9320BN
Til brug med (udstyr) Halvcelle calciumelektrode
Type Udskiftningsmodul