Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cadmium Kombination Ion Selektiv Elektrode
Artikelnummer. 10489102
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10489102 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10489102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9648BNWP
 Begrænset vare
På lager
Mål cadmiumioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål cadmiumioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Cadmium elektroder.
Funktioner:
  • 9648BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ forbindelse, der gør det nemt at rengøre. Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på hætten.
Nødvendige løsninger:
  • ISA
    • 940011 ISA til cadmiummålinger, 475 ml flaske
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 900061 Optimale resultater En elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer inkluderet med:
  • 900061 Optimale resultater En elektrodefyldningsopløsning. 60 ml 1 flaske
  • 948201 Polerbånd. Antal 1.
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Model 9448BN; Orion Cadmium Kombination
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Til brug med (udstyr) ISE-måler
Type Kombinations-ISE