Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Bromid kombination ion selektiv elektrode
Beskrivelse
Mål bromidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroder.
Funktioner
9635BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ samling, der muliggør nem rengøring. Når konventionelle elektrodeovergange tilstoppes, kan Sure-Flow-overgangen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på kappen.
Nødvendige løsninger:
Standard
- 943506 0,1 M bromid standard, 475 ml flaske
ISA
- 940011 ISA for bromidmålinger, 475 ml flaske
Opløsning til påfyldning af elektroder
- 900063 Optimale resultater D-elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Genstande inkluderet med
- 900063 Optimale resultater D-elektrodefyldningsløsning, 60 ml 1 flaske
- 948201 Poleringsstrimmel. Antal 1
Garantiperiode
- 12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC (Vandtæt) |
| Oversigt | Model 9635; Orion bromid kombination |
| Knudepunkt | Sure-Flow Junction |
| Materiale | Epoxy |
| Til brug med (udstyr) | ISE-måler |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombinations-ISE |