Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Bromid kombination ion selektiv elektrode
Artikelnummer. 10212591
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10212591
Brand: Thermo Scientific™ 9435BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål bromidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål bromidioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroder.
Bromid halvcelleelektroder, varenumre 9435BN og 9435SC, når de bruges sammen med Thermo Scientific™ Orion™ 900200 referenceelektrode med dobbelt junction tilbyder fordelene ved Sure-Flow junction design.
Bromidkombinationselektrode, varenummer 9635BNWP, kræver ikke en separat referenceelektrode, hvilket gør den praktisk at bruge med små prøvevolumener.
Relaterede produkter
  • Kalibreringsstandarder: 943506 (0,1 M NaBr)
  • Påkrævet ISA: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Med BNC stik
Knudepunkt Den fritflydende væskeforbindelse sikrer stabilitet
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Halvcelle i fast tilstand