Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptere til polarografiske opløste iltsonder
Artikelnummer. 11708246
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Orion 830A-serien DO-sonder
Orion Opløst Oxygen Probe (laboratorium eller felt)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11708246 Orion 830A-serien DO-sonder Hver
11798236 Orion Opløst Oxygen Probe (laboratorium eller felt) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11708246 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 080360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælp med at sikre korrekt og optimal sondeydelse med Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptere til polarografiske opløste iltsonder.
Hjælp med at sikre korrekt og optimal sondeydelse med Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptere til polarografiske opløste iltsonder. Adaptere inkluderer røretragt og elektrodeadapterhylster til BOD-flaske.
Garanti: Ud af æsken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til brug med 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005
Til brug med (udstyr) Orion 830A-serien DO-sonder
Type BOD Adapter
Inkluderer Omrørertragt og elektrodeadapterhylster
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.