Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder
Artikelnummer. 11752837
Konnektortyper:
BNC og Phono stik
BNC-til-USS-adapter er påkrævet med dette produkt som et engangskøb. Varenummer: 13-641-890
Knudepunkt:
HDPE pin
Keramisk
Væge
Type:
Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, BNC vandtæt konnoektor
Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Materiale:
Epoxy krop
Glas krop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11752837
Brand: Thermo Scientific™ 9146BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør grundlæggende pH-målinger hurtigt og pålideligt med Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder.
Udfør grundlæggende pH-målinger hurtigt og pålideligt med Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder, til brug med Orion™ Russell meter.
  • 0-14 pH-område
  • 0° til °80 C temperaturområde for pH-elektroder
  • 0° til °50 C temperaturområde for 9147BN
  • 9142BN, 9145BN og 9146BN kan bruges med enhver måler med BNC-indgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vedligeholdelsesvenlig gelkombination med epoxykrop og riflet skærm
Konnektortyper BNC og Phono stik
Knudepunkt Væge
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, BNC vandtæt konnoektor
Til brug med (udstyr) Russell meter
Opbevaringskrav Opbevares i Orion pH-elektrodeopbevaringsopløsning 910001
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Tip Type Removeable Bulb Guard