Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder
Konnektortyper:
BNC og Phono stik
BNC-til-USS-adapter er påkrævet med dette produkt som et engangskøb. Varenummer: 13-641-890
Knudepunkt:
HDPE pin
Keramisk
Væge
Type:
Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, BNC vandtæt konnoektor
Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Materiale:
Epoxy krop
Glas krop
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør grundlæggende pH-målinger hurtigt og pålideligt med Thermo Scientific™ Orion™ Grundlæggende elektroder, til brug med Orion™ Russell meter.
- 0-14 pH-område
- 0° til °80 C temperaturområde for pH-elektroder
- 0° til °50 C temperaturområde for 9147BN
- 9142BN, 9145BN og 9146BN kan bruges med enhver måler med BNC-indgang
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Genopfyldelig pH-kombinationselektrode med glashus |
| Konnektortyper | BNC og Phono stik |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, BNC vandtæt konnoektor |
| Til brug med (udstyr) | Russell meter |
| Opbevaringskrav | Opbevares i Orion pH-elektrodeopbevaringsopløsning 910001 |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 176 °F |
| Vis mere |