Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk omrørersonde og pagaj
Artikelnummer. 18805803
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
21 x 2 x 2 cm
21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
18805803 21 x 2 x 2 cm -
11926069 21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18805803 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096019WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00 DKK
    2574.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.33 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug denne omrørersonde med vores bordmålere til at omrøre løsninger for bedre nøjagtighed uden besværet med at bruge en røreplade og stang.
Brug Thermo Scientific™ Orion Star™ Omrørersonde til omrøring af standarder og prøver for bedre målenøjagtighed uden besværet med separat røreplade og stænger. Produktet er beregnet til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemålere, Thermo Scientific™ Orion Star™ A210-serien bænkmålere og ældre Orion Star™ serie bordmålere. Orion Star™ Omrørersonden drives og styres af måleren med fem optimerede omrøringshastigheder og passer i elektrodestativet for nem bevægelse ind og ud af prøver og forenklet skylning. Padler kan udskiftes for at forlænge Orions levetid Star™ Omrørerprober.
Passer til svingarmselektrodeholder 96019.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konnektortyper Omrører jack
Diameter (engelsk) 0,6 tommer rund (omrører)
Oversigt Stirrer-sonde
Diameter (metrisk) 1,5 cm rund (omrøringspagaj)
Type Måler tilbehør
Dimensioner (L x B x H) 21 x 2 x 2 cm
Inkluderer Orion Star serie omrørersonde med udskiftelig omrører
Vægt (engelsk) 0.8 lb.
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Til brug med (udstyr) Orion Star Meters og Orion 960 TitratorPLUS System
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.