Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk omrørersonde og pagaj
Artikelnummer. 11926069
Dimensioner (L x B x H):
21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11926069
Brand: Thermo Scientific™ O96019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne omrørersonde med vores bordmålere til at omrøre løsninger for bedre nøjagtighed uden besværet med at bruge en røreplade og stang.
Brug Thermo Scientific™ Orion Star™ Omrørersonde til omrøring af standarder og prøver for bedre målenøjagtighed uden besværet med separat røreplade og stænger. Produktet er beregnet til brug med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjernemålere, Thermo Scientific™ Orion Star™ A210-serien bænkmålere og ældre Orion Star™ serie bordmålere. Orion Star™ Omrørersonden drives og styres af måleren med fem optimerede omrøringshastigheder og passer i elektrodestativet for nem bevægelse ind og ud af prøver og forenklet skylning. Padler kan udskiftes for at forlænge Orions levetid Star™ Omrørerprober.
Passer til svingarmselektrodeholder 96019.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Omrører jack
Diameter (engelsk) 0,6 tommer rund (omrører)
Oversigt Orion Star serie omrørersonde til bordmålere
Diameter (metrisk) 1,5 cm rund (omrøringspagaj)
Type Måler tilbehør
Dimensioner (L x B x H) 21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 tommer)
Inkluderer Orion Star serie omrørersonde med udskiftelig omrører
Vægt (engelsk) 0.8 lb.
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Til brug med (udstyr) Orion Star Meters og Orion 960 TitratorPLUS System
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.