Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder
Beskrivelse
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og nøjagtigt, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner med Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder. Disse elektroder, som har et tilstopningssikkert og åbent referencesystem med dobbelt kryds, er ideelle til målinger i prøver, der indeholder proteiner eller TRIS-buffere, og som ikke indeholder kviksølv. Elektroderne kræver minimal vedligeholdelse, fordi der ikke er nogen påfyldningsopløsning; i stedet har de en polymergelreference.
- Mål 0 til 14pH
- Temperaturområde: 0° til 60 °C (0° til 140 °F)
- Valg af stik med 1m (3ft.) kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Epoxy krop |
| Konnektortyper | BNC vandtæt, RCA |
| Knudepunkt | Åben |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 60 °C |
| Type | Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, flad overflade |
| Til brug med (applikation) | Generelle formål, robust brug, laboratorie- eller feltbrug |
| Til brug med (udstyr) | Orion pH-måler |
| Intern reference | Ag/AgCl dobbeltforbindelse |
| Vis mere |