Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder
Artikelnummer. 11722817
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Mini-DIN (Stjerne)
Materiale:
Epoxy krop
Glas krop
Glaskrop
Type:
Kombinations-pH-elektrode
pH/ATC kombinationselektrode
Tip Type:
Flad overflade
Hærdet pære
Semi-mikro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Materiale Type Tip Type unitSize
11722817 BNC (Vandtæt) Glas krop Kombinations-pH-elektrode Hærdet pære Hver
10636043 BNC (Vandtæt) Glaskrop Kombinations-pH-elektrode Semi-mikro Hver
10809610 Mini-DIN (Stjerne) Epoxy krop pH/ATC kombinationselektrode Standard Hver
10308861 BNC (Vandtæt) Epoxy krop Kombinations-pH-elektrode Flad overflade Hver
11772837 BNC (Vandtæt) Epoxy krop Kombinations-pH-elektrode Standard Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11722817 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9104APWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 DKK
    2693.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 196.59 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og præcist, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner ved at bruge disse pH-kombinationselektroder.
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og nøjagtigt, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner med Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder. Disse elektroder, som har et tilstopningssikkert og åbent referencesystem med dobbelt kryds, er ideelle til målinger i prøver, der indeholder proteiner eller TRIS-buffere, og som ikke indeholder kviksølv. Elektroderne kræver minimal vedligeholdelse, fordi der ikke er nogen påfyldningsopløsning; i stedet har de en polymergelreference.
Har forbedret elektrodelevetid, lav vedligeholdelse, hurtig responstid og rene kryds. Patenteret referencesystem og dobbeltforbindelsesdesign forhindrer sølvioner i at komme i kontakt med prøven.
  • Mål 0 til 14pH
  • Temperaturområde: 0° til 60 °C (0° til 140 °F)
  • Valg af stik med 1m (3ft.) kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Glaslegeme pH
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Åben
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Type Kombinations-pH-elektrode
Til brug med (applikation) Robust brug
Til brug med (udstyr) Orion pH-måler
Intern reference Ag/AgCl dobbeltforbindelse
pH relativ nøjagtighed ±0,02
Opbevaringskrav Opbevares altid i pH-opløsning, Orion 910001. Opbevar enten i et bæger med opbevaringsopløsning eller gensaml i den opbevaringsflaske, som elektroden var forsynet med.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 140 °F
Tip Type Hærdet pære
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm