Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder
Artikelnummer. 10636043
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
BNC (Vandtæt)
BNC Vandtæt, 8-pin MiniDIN
BNC vandtæt, RCA
Vandtæt BNC
Materiale:
Epoxy krop
Glas krop
Glaslegeme
Type:
Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, flad overflade
Kombination pH elektrode, epoxy krop
Kombineret pH-elektrode
pH/ATC kombinationselektrode
Tip Type:
Flad overflade
Hærdet pære
Semi-mikro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10636043
Brand: Thermo Scientific™ 9103APWP
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og præcist, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner ved at bruge disse pH-kombinationselektroder.
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og nøjagtigt, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner med Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder. Disse elektroder, som har et tilstopningssikkert og åbent referencesystem med dobbelt kryds, er ideelle til målinger i prøver, der indeholder proteiner eller TRIS-buffere, og som ikke indeholder kviksølv. Elektroderne kræver minimal vedligeholdelse, fordi der ikke er nogen påfyldningsopløsning; i stedet har de en polymergelreference.
Feature improved electrode life, low maintenance, fast response time and clean junctions. Patented reference system and double-junction design prevent silver ions from contacting sample.
  • Measure 0 to 14pH
  • Temperature range: 0° to 60°C (0° to 140°F)
  • Choice of connectors with 1m (3ft.) cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Combination semi-micro pH electrode, Glass Body pH
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Open
Materiale Glaslegeme
pH-område 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 60°C
Type Kombineret pH-elektrode
Til brug med (applikation) Small sample sizes, test tubes
Intern reference Ag/AgCl Double Junction
pH relativ nøjagtighed ±0.02
Opbevaringskrav Always store in pH storage solution, Orion 910001. Either store in a beaker of storage solution or reassemble in the storage bottle the electrode was provided with.
Temperatur (engelsk) Drift 32°F to 140°F
Tip Type Semi-mikro
Længde (engelsk) 6.5 in.
Længde (engelsk) Kabel 39 in.
Længde (metrisk) 165 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0.26 in.
Diameter (metrisk) krop 6.5 mm