Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder
Artikelnummer. 10308861
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
BNC (Vandtæt)
BNC Vandtæt, 8-pin MiniDIN
BNC vandtæt, RCA
Vandtæt BNC
Materiale:
Epoxy krop
Glas krop
Glaslegeme
Type:
Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, flad overflade
Kombination pH elektrode, epoxy krop
Kombineret pH-elektrode
pH/ATC kombinationselektrode
Tip Type:
Flad overflade
Hærdet pære
Semi-mikro
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10308861
Brand: Thermo Scientific™ 9135APWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og præcist, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner ved at bruge disse pH-kombinationselektroder.
Læs tyktflydende væskeprøver hurtigt og nøjagtigt, uden at prøven kommer i kontakt med sølvioner med Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder. Disse elektroder, som har et tilstopningssikkert og åbent referencesystem med dobbelt kryds, er ideelle til målinger i prøver, der indeholder proteiner eller TRIS-buffere, og som ikke indeholder kviksølv. Elektroderne kræver minimal vedligeholdelse, fordi der ikke er nogen påfyldningsopløsning; i stedet har de en polymergelreference.
Har forbedret elektrodelevetid, lav vedligeholdelse, hurtig responstid og rene kryds. Patenteret referencesystem og dobbeltforbindelsesdesign forhindrer sølvioner i at komme i kontakt med prøven.
  • Mål 0 til 14pH
  • Temperaturområde: 0° til 60 °C (0° til 140 °F)
  • Valg af stik med 1m (3ft.) kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Epoxy krop
Konnektortyper Vandtæt BNC
Knudepunkt Åben
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Type Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, flad overflade
Til brug med (applikation) Fugtige overflader, faste stoffer, halvfaste stoffer, små prøvestørrelser
Til brug med (udstyr) Orion pH-måler
Intern reference Ag/AgCl dobbeltforbindelse
pH relativ nøjagtighed ±0,02
Opbevaringskrav Opbevares altid i pH-opløsning, Orion 910001. Opbevar enten i et bæger med opbevaringsopløsning eller gensaml i den opbevaringsflaske, som elektroden var forsynet med.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 140 °F
Tip Type Flad overflade
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm