Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. p-7160112
Skift visning
Type:
7100 Vis Spektrofotometer
8100 UV-Vis Spektrofotometer
Stiktype:
Kina, Indien, ANZ strømkabel
NA, EU, UK strømkabel
Spektral båndbredde:
2 nm
5 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Stiktype Spektral båndbredde Pakningsstørrelse
17143841 7100 Vis Spektrofotometer NA, EU, UK strømkabel 5 nm Hver
16439835 8100 UV-Vis Spektrofotometer NA, EU, UK strømkabel 2 nm Hver
17314773 8100 UV-Vis Spektrofotometer Kina, Indien, ANZ strømkabel 2 nm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17143841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AQ7100
Indeholder
Reagensglasholder til hætteglas og reagensglas fra 12 til 25 mm OD, AquaMate-vandanalysesoftware, støvafdækning, ekstern strømforsyning, nordamerikansk strømkabel (NEMA 5-15), europæisk strømkabel (CEE 7/7), britisk strømkabel (BS 1362)
Optimeret til dine behov for vandanalyse AquaMate 7100 Vis og AquaMate 8100 UV-Vis-spektrofotometre giver hurtige og pålidelige resultater
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis-spektrofotometre omfatter over 260 forprogrammerede metoder og er designet til at imødekomme behovene i vand- og spildevandsanalyselaboratorier. AquaMate UV-Vis og Visible-only-spektrofotometre inkorporerer avancerede funktioner og funktioner for ultimativ fleksibilitet i driften.
Forprogrammerede metoder:
  • Mere end 260 forprogrammerede metoder giver nemme og bekvemme målinger ved hjælp af Orion AQUAfast™, Merck-™ eller KEMetrics™-kemi
  • Forprogrammerede metoder kan også tilpasses til nye kemier, eller operatører kan skabe deres egne brugerdefinerede metoder og kalibreringskurver
  • Instrumenterne giver mulighed for en etpunktsjustering af enhver forprogrammeret metode for at korrigere for variationer i batchreagensernes kemi.
Alsidighed:
  • Handskevenlig 7-tommers controller med berøringsskærm
  • En bred vifte af hætteglasstørrelser kan bruges, herunder 10 mm firkantede hætteglas, 20 og 50 mm rektangulære hætteglas og en justerbar rund hætteglasholder, der kan rumme hætteglas og reagensglas fra 12 til 25 mm OD
Verifikation:
  • Verifikationstest af stabilitet sikrer bølgelængdenøjagtighed og instrumentets funktionalitet
  • Hver verifikationsrapport indeholder tid, dato og instrumentets serienummer i overensstemmelse med GLP og GMP
  • Indbygget test af bølgelængdenøjagtighed er kompatibel med enten den interne lampe eller eksterne kalibrerede standarder
  • Indbyggede testmetoder for strejflys, støj og opløsning er tilgængelige for at validere instrumentets stabilitet yderligere
Overholdelse
CE / TUV
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundlinjeplanhed ±0,005 A
Certificeringer/compliance CE / TUV
rum Tilgængelig fra toppen, forsiden eller siden Kan rumme celler på op til 100 mm Tilgængeligt tilbehør til reagensglas på op til 25 mm i diameter og 150 mm i højden Aftagelig, vaskbar foring af prøverummet med magnetisk placering og fastgørelse
Forbindelser Enkelt USB-A
Eksporter data til netværk eller pc via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig
Udskriv via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig
Dybde (metrisk) 35.5 cm
Detektor type Dobbelte silicium-fotodioder
Vise 7 tommer Berøringsskærm i farver med høj opløsning, fast, 800 x 1280 pixel
Dimensioner (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde 5 nm
Type 7100 Vis Spektrofotometer
Bølgelængdeområde 325 til 1100 nm
Drift <0,0010 A/time (Ved 500 nm efter 1 times opvarmning)
Elektriske krav Ekstern AC til DC konverter. Spænding og frekvens (Hz) vælges automatisk, 100/240 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Vand- og spildevandsanalyse
Højde (metrisk) 19.5 cm
Inkluderer Reagensglasholder til hætteglas og reagensglas fra 12 til 25 mm OD, AquaMate-vandanalysesoftware, støvafdækning, ekstern strømforsyning, nordamerikansk strømkabel (NEMA 5-15), europæisk strømkabel (CEE 7/7), britisk strømkabel (BS 1362).
Interface Handskevenlig berøringsskærm
Tastatur Handskevenlig berøringsskærm
Lampens levetid >1000 hrs.
Længde (metrisk) 35.5 cm
Støj (RMS ved 500 nm 60 fortløbende målinger)≤0,00020 A ved 0 A ved 260 og 500 nm≤0,00030 A ved 1 A ved 260 og 500 nm≤0,00040 A ved 2 A ved 260 og 500 nm
Optisk design Dobbelt stråle
Fotometrisk nøjagtighed ±0,002 A ved 0,5 A,±0,004 A ved 1,0 A,±0,008 A ved 2,0 A
Fotometrisk display 3 A til +5 A
Fotometrisk rækkevidde –3 A til +3,5 A
Fotometrisk gentagelighed ±0,001 A ved 1 A målt ved 1,0 A ved 546 nm
Stiktype NA, EU, UK strømkabel
Printer inkluderet Snap-on printer er tilgængelig
Scanningshastighed Automatisk– op til 1800 nm/min.
Stray Light <0,05 %T ved 340 nm og 400 nm
garanti 1 år
Bølgelængde nøjagtighed ±0,5 nm
Bølgelængde datainterval 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Bølgelængde gentagelighed < ±0,2 nm
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Bredde (metrisk) 38.5 cm