Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis-spektrofotometre
Beskrivelse
Indeholder
Reagensglasholder til hætteglas og reagensglas fra 12 til 25 mm OD, 10 mm firkantet enkeltcelleholder, AquaMate-vandanalysesoftware, snap-on-printer, støvhætte, ekstern strømforsyning, nordamerikansk strømkabel (NEMA 5-15), europæisk strømkabel (CEE 7/7), britisk strømkabel (BS 1362)
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis-spektrofotometre omfatter over 260 forprogrammerede metoder og er designet til at imødekomme behovene i vand- og spildevandsanalyselaboratorier. AquaMate UV-Vis og Visible-only-spektrofotometre inkorporerer avancerede funktioner og funktioner for ultimativ fleksibilitet i driften.
Forprogrammerede metoder:
- Mere end 260 forprogrammerede metoder giver nemme og bekvemme målinger ved hjælp af Orion AQUAfast™, Merck-™ eller KEMetrics™-kemi
- Forprogrammerede metoder kan også tilpasses til nye kemier, eller operatører kan skabe deres egne brugerdefinerede metoder og kalibreringskurver
- Instrumenterne giver mulighed for en etpunktsjustering af enhver forprogrammeret metode for at korrigere for variationer i batchreagensernes kemi.
Alsidighed:
- Handskevenlig 7-tommers controller med berøringsskærm
- En bred vifte af hætteglasstørrelser kan bruges, herunder 10 mm firkantede hætteglas, 20 og 50 mm rektangulære hætteglas og en justerbar rund hætteglasholder, der kan rumme hætteglas og reagensglas fra 12 til 25 mm OD
Verifikation:
- Verifikationstest af stabilitet sikrer bølgelængdenøjagtighed og instrumentets funktionalitet
- Hver verifikationsrapport indeholder tid, dato og instrumentets serienummer i overensstemmelse med GLP og GMP
- Indbygget test af bølgelængdenøjagtighed er kompatibel med enten den interne lampe eller eksterne kalibrerede standarder
- Indbyggede testmetoder for strejflys, støj og opløsning er tilgængelige for at validere instrumentets stabilitet yderligere
Overholdelse
CE / TUV
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Grundlinjeplanhed | ±0,002 A |
| Certificeringer/compliance | CE / TUV |
| rum | Tilgængelig fra toppen, forsiden eller siden Kan rumme celler på op til 100 mm Tilgængeligt tilbehør til reagensglas på op til 25 mm i diameter og 150 mm i højden Aftagelig, vaskbar foring af prøverummet med magnetisk placering og fastgørelse |
| Forbindelser | Enkelt USB-A Eksporter data til netværk eller pc via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig Udskriv via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig |
| Dybde (metrisk) | 35.5 cm |
| Detektor type | Dobbelte silicium-fotodioder |
| Vise | 7 tommer Berøringsskærm i farver med høj opløsning, fast, 800 x 1280 pixel |
| Dimensioner (L x B x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| Spektral båndbredde | 2 nm |
| Type | 8100 UV-Vis Spektrofotometer |
| Vis mere |